Stampa…
Colina cloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
110290010 110295000 110290050 110290500
ACRO110290010EA 118 EUR
ACRO110290010 ACRO110295000 ACRO110290050 ACRO110290500
Colina cloruro 99%
Colina cloruro
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Peso molecolare: 139.62 g/mol
Punto di fusione: 298…304 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011721
CAS Number: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Water ≤2 %