Stampa…
Tetremetilammonio cloruro, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
74202-250G-F 74202-50G-F
74202-250G-FEA 240 EUR
74202-250G-F 74202-50G-F
Tetremetilammonio cloruro, Supelco®
Tetremetilammonio cloruro
Formula: (CH₃)₄NCl
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011628
CAS Number: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a48fb1fe79b050738f210d748918a923e75d53&vid=88d655f6decf0e8c0e7703477b7372452d9bba7c&prid=web&clid=SAPDAM