Stampa…
Tetremetilammonio cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: TMACl, TMA
MQ200
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.9030 8.22156.9050 8.22156.5000
8.22156.0250EA 49.3 EUR
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.9030 8.22156.9050 8.22156.5000
Tetremetilammonio cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Tetremetilammonio cloruro
Formula: (CH₃)₄NCl
Peso molecolare: 109.60 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011628
CAS Number: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials