Stampa…
Tetremetilammonio cloruro ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13288.0B A13288.0I A13288.30
A13288.0BEA 117 EUR
A13288.0B A13288.0I A13288.30
Tetremetilammonio cloruro ≥97%
Tetremetilammonio cloruro
Purity: 97% CAS No.: 75-57-0 Molecular Formula: C4H12ClN Formula Weight: 109.60 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2496575 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011628
Formula: (CH₃)₄NCl
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,17
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011628
CAS Number: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II