Stampa…
Tetremetilammonio cloruro 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TMACl, TMA
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 32.2 EUR
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Tetremetilammonio cloruro 98+%
Tetremetilammonio cloruro
Formula: (CH₃)₄NCl
Peso molecolare: 109,60 g/mol
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011628
CAS Number: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol