Stampa…
Tetratilammonio cloruro, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
86616-25G 86616-5G
86616-25GEA 468 EUR
86616-25G 86616-5G
Tetratilammonio cloruro, Supelco®
Tetratilammonio cloruro
Formula: C₈H₂₀ClN
Punto di fusione: 285 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011828
CAS Number: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9674c1ebbbd0eaaae61ecc359d03e84c86e9c66e&vid=35ac17667fc5c5e2c186d111b44a6053ef72c080&prid=web&clid=SAPDAM