Tetrabutylammonium chloride xhydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 37451-68-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCl.xH2O
Formula Weight: 277.92(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 73-75°
MDL No.: MFCD00011635
Formula:
C₁₆H₃₆ClN·xH₂O Punto di fusione: 73…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011635 CAS Number: 37451-68-6 EINECS: 214-195-7 |