Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
86852-10G-F
86852-50G-F
86852-10G-FEA
351
EUR
86852-10G-F
86852-50G-F
Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Tetrabutylammonium chloride
Formula:
C₁₆H₃₆ClN Peso molecolare: 277.92 g/mol Punto di fusione: 83…86 °C Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 |
MDL Number:
MFCD00011635 CAS Number: 1112-67-0 EINECS: 214-195-7 |