Stampa…
Tetrabutylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
8.14645.0025EA 72.9 EUR
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
Tetrabutylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Formula: C₁₆H₃₆ClN
Punto di fusione: 83…86 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00011635
CAS Number: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Visualizza i codici
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN