Cloruro di clormequato, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 999-81-5
Molecular Formula: C5H12ClN.HCl
Formula Weight: 158.07
Odour: Amine-like
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 3563994
Merck Reference: 14,2104
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011869
Formula:
ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl Punto di fusione: ∼ 241 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011869 CAS Number: 999-81-5 EINECS: 213-666-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2104 |