Stampa…
Cloruro di clormequato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215420250 215421000
ACRO215420250EA 36.9 EUR
ACRO215420250 ACRO215421000
Cloruro di clormequato 98%
Cloruro di clormequato
Formula: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Punto di fusione: 239…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011869
CAS Number: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %