Stampa…
Tetrapropylammonium bromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: TPABr
A11522.0E A11522.22 A11522.36
A11522.0EEA 634 EUR
A11522.0E A11522.22 A11522.36
Tetrapropylammonium bromide 98%
Tetrapropylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 1941-30-6 Molecular Formula: (CH3(CH2)2)4NBr Formula Weight: 266.27 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3567846
Formula: C₁₂H₂₈BrN
Peso molecolare: 266.27 g/mol
Punto di fusione: ∼ 270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011840
CAS Number: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6