Stampa…
Tetrapropylammonium bromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: TPABr
209370250 209371000 209375000 209370025
ACRO209370250EA 19.3 EUR
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000 ACRO209370025
Tetrapropylammonium bromide 98%
Tetrapropylammonium bromide
Formula: C₁₂H₂₈BrN
Punto di fusione: 266…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011840
CAS Number: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %