Stampa…
Tetrapentylammonium bromide 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
221480050 221480250 221481000
ACRO221480050EA 39.1 EUR
ACRO221480050 ACRO221480250 ACRO221481000
Tetrapentylammonium bromide 99+%
Tetrapentylammonium bromide
Formula: C₂₀H₄₄BrN
Punto di fusione: 100…102 °C
Densità: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011856
CAS Number: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %