Stampa…
Tetraoctylammonium bromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 42.9 EUR
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Tetraoctylammonium bromide 98%
Tetraoctylammonium bromide
Formula: C₃₂H₆₈BrN
Punto di fusione: 95…99 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011863
CAS Number: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %