Stampa…
Tetremetilammonio bromuro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13368.22 A13368.0E A13368.36
A13368.22EA 30.9 EUR
A13368.22 A13368.0E A13368.36
Tetremetilammonio bromuro ≥98%
Tetremetilammonio bromuro
Purity: 98% CAS No.: 64-20-0 Molecular Formula: C4H12BrN Formula Weight: 154.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620955 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011626
Formula: C₄H₁₂BrN
Punto di ebollizione: ∼360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,56
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011626
CAS Number: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II