Stampa…
Tetremetilammonio bromuro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
187631000 187635000
ACRO187631000EA 52.1 EUR
ACRO187631000 ACRO187635000
Tetremetilammonio bromuro 98%
Tetremetilammonio bromuro
Formula: C₄H₁₂BrN
Punto di ebollizione: ∼360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011626
CAS Number: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %