Stampa…
Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11372.09 A11372.18 A11372.30
A11372.09EA 46.6 EUR
A11372.09 A11372.18 A11372.30
Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Tetrahexylammonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 4328-13-6 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NBr Formula Weight: 434.60 Melting Point: ca 95-100° Beilstein Reference: 3637302
Formula: C₂₄H₅₂BrN
Peso molecolare: 434.59 g/mol
Punto di fusione: ∼ 95…100 °C
Densità: 1.0036 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011858
CAS Number: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1