Tetraheptylammonium bromide, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₂₈H₆₀BrN Punto di fusione: 96 °C |
MDL Number:
MFCD00011861 CAS Number: 4368-51-8 EINECS: 224-459-3 |