Tetraheptylammonium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 4368-51-8
Molecular Formula: [CH3(CH2)6]4NBr
Formula Weight: 490.70
Melting Point: 87-89°
MDL No.: MFCD00011861
Formula:
C₂₈H₆₀BrN Punto di fusione: 87…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011861 CAS Number: 4368-51-8 EINECS: 224-459-3 |