Stampa…
Tetraheptylammonium bromide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218160250 218161000
ACRO218160250EA 124 EUR
ACRO218160250 ACRO218161000
Tetraheptylammonium bromide 99%
Tetraheptylammonium bromide
Formula: C₂₈H₆₀BrN
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011861
CAS Number: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
Visualizza i codici
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %