Stampa…
Tetreetilammonio bromuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.9050 8.22147.0050
8.22147.0250EA 49.3 EUR
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.9050 8.22147.0050
Tetreetilammonio bromuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetreetilammonio bromuro
Formula: C₈H₂₀BrN
Peso molecolare: 210.16 g/mol
Punto di fusione: > 285 °C
Densità: 1.43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Visualizza i codici
Solubility 2795 g/l (25 °C)
Melting Point 285 °C
Molar Mass 210.16 g/mol
Density 1.397 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)