Stampa…
Tetreetilammonio bromuro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrylammonium bromide
A13835.0B A13835.0I A13835.30
A13835.0BEA 121 EUR
A13835.0B A13835.0I A13835.30
Tetreetilammonio bromuro ≥98%
Tetreetilammonio bromuro
Purity: 98% CAS No.: 71-91-0 Molecular Formula: (CH3CH2)4NBr Formula Weight: 210.16 Odour: Mild Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 3563430 Merck Reference: 14,9199 MDL No.: MFCD00011825
Formula: C₈H₂₀BrN
Punto di fusione: ∼ 285 °C (dec.)
Densità: 1,397
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 14,9199