Stampa…
Tetreetilammonio bromuro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrylammonium bromide
220710500 220712500 220715000 220710025
ACRO220710500EA 57.1 EUR
ACRO220710500 ACRO220712500 ACRO220715000 ACRO220710025
Tetreetilammonio bromuro 99+%
Tetreetilammonio bromuro
Formula: C₈H₂₀BrN
Peso molecolare: 210.16 g/mol
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 %