Stampa…
Tetreetilammonio bromuro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
161072500 161070010 161070050
ACRO161072500EA 43.1 EUR
ACRO161072500 ACRO161070010 ACRO161070050
Tetreetilammonio bromuro 98%
Tetreetilammonio bromuro
Formula: C₈H₂₀BrN
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %