Tetralbutilammonio bromuro, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₆H₃₆BrN Punto di fusione: 100…103 °C Densità: 1,148 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011633 CAS Number: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |