Stampa…
Tetralbutilammonio bromuro ≥99.0% (by argentometric titration) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18839.0250 8.18839.0010
8.18839.0250EA 111 EUR
8.18839.0250 8.18839.0010
Tetralbutilammonio bromuro ≥99.0% (by argentometric titration) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetralbutilammonio bromuro
Formula: C₁₆H₃₆BrN
Punto di fusione: 100…103 °C
Densità: 1,148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS Number: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Visualizza i codici
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test
Molar Mass 322.37 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.15 g/cm3