Stampa…
Tetralbutilammonio bromuro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10249.0E A10249.22 A10249.36
A10249.0EEA 703 EUR
A10249.0E A10249.22 A10249.36
Tetralbutilammonio bromuro ≥98%
Tetralbutilammonio bromuro
Purity: 98+% CAS No.: 1643-19-2 Molecular Formula: C16H36BrN Formula Weight: 322.38 Odour: Amine-like Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3570983 MDL No.: MFCD00011633
Formula: C₁₆H₃₆BrN
Peso molecolare: 322.37 g/mol
Punto di fusione: 101…105 °C
Densità: 1.15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011633
CAS Number: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2