Tetralbutilammonio bromuro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
185680250
185681000
185685000
185680500
185680025
185680250.EA
27.9
EUR
185680250.
185681000.
185685000.
185680500.
185680025.
Tetralbutilammonio bromuro 99+%
Tetralbutilammonio bromuro
Formula:
C₁₆H₃₆BrN Peso molecolare: 322.37 g/mol Punto di fusione: 100…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011633 CAS Number: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D) |