Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro
M-Clarity™ quality level = MQ100
52367-50G-F 52367-10G-F
52367-50G-FEA 619 EUR
52367-50G-F 52367-10G-F
Cetil-trimetilammonio bromuro, Supelco®
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso molecolare: 364.45 g/mol
Punto di fusione: 237…243 °C
Flash Pt: 244 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdb301d0bfcc8a5b3ecce733f5a9712ee49060&vid=c198d42b4526e5d41f6ffef91b011a5b46c3cc94&prid=web&clid=SAPDAM