Cetil-trimetilammonio bromuro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trimetilcetilammonio bromuro
Formula:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Peso molecolare: 364.45 g/mol Punto di fusione: 237…243 °C Flash Pt: 244 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011772 CAS Number: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02034 |
Assay | Min. 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Water | Max. 1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |