Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro
MQ200
8.14119.0100 8.14119.1000 8.14119.9010 8.14119.0500
8.14119.0100EA 35.3 EUR
8.14119.0100 8.14119.1000 8.14119.9010 8.14119.0500
Cetil-trimetilammonio bromuro zS, Sigma-Aldrich®
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso molecolare: 364.45 g/mol
Punto di fusione: 237…243 °C
Flash Pt: 244 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Visualizza i codici
Solubility 0.192 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 256 °C
Molar Mass 364.45 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material