Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro, RonaCare®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro
1.02343.1000 1.02343.9025 1.02343.0100
1.02343.1000EA 318 EUR
1.02343.1000 1.02343.9025 1.02343.0100
Cetil-trimetilammonio bromuro, RonaCare®
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Punto di fusione: 237…243 °C
Flash Pt: 244 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034