Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro ≥99%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro
0833-1KGEA 539 EUR
0833-1KG
Cetil-trimetilammonio bromuro ≥99%, purissimo
Cetil-trimetilammonio bromuro
A cationic positively-charged quaternary ammonium compounds. Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso molecolare: 364,45 g/mol
Punto di fusione: 237…243 °C
Flash Pt: 244 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Visualizza i codici
Purity ≥99%