Stampa…
Cetil-trimetilammonio bromuro 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro
227160100 227160250 227161000 227165000 227160025 227160101
ACRO227160100EA 22.5 EUR
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000 ACRO227160025 ACRO227160101
Cetil-trimetilammonio bromuro 99+%
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso molecolare: 364,45 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Flash Pt: 244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %