Stampa…
Tetraethylammonium tetrafluoroborate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 79.4 EUR
8.18246.0025 8.18246.0100
Tetraethylammonium tetrafluoroborate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Formula: C₈H₂₀BF₄N
Punto di fusione: 365…368 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011827
CAS Number: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4