Tetraethylammonium tetrafluoroborate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₂₀BF₄N Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011827 CAS Number: 429-06-1 EINECS: 207-055-1 ADR: 6.1,III |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (4 % in acetonitrile) Clear to almost clear colorless |
Elemental Analysis | ≥98.5 % |