Stampa…
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 74.9 EUR
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₆H₃₆BF₄N
Punto di fusione: 156…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011634
CAS Number: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %