Stampa…
Tributylphosphine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tri-n-butylphosphine, TBP
139341000 139345000
ACRO139341000EA 73.7 EUR
ACRO139341000 ACRO139345000
Tributylphosphine 95%
Tributylphosphine
Formula: C₁₂H₂₇P
Peso molecolare: 202,32 g/mol
Punto di ebollizione: 240…242 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009462
CAS Number: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %