Stampa…
Trioctilfosfina ossido per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14868.9010 8.14868.4000
8.14868.9010EA 0 EUR
8.14868.9010 8.14868.4000
Trioctilfosfina ossido per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trioctilfosfina ossido
Formula: C₂₄H₅₁OP
Peso molecolare: 386.64 g/mol
Punto di ebollizione: 409
Punto di fusione: 50…52 °C
Densità: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002083
CAS Number: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 50 - 54 °C
Molar Mass 386.64 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (3.60 hPa)
Flash Point 252 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 320 °C
Hill Formula C24H51OP
Chemical Formula (C8H17)3PO