Trioctilfosfina ossido ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 78-50-2
Molecular Formula: C24H51OP
Formula Weight: 386.65
Flash Point: 252°(486°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 212-213°/0.3mm
Beilstein Reference: 1796648
MDL No.: MFCD00002083
Formula:
C₂₄H₅₁OP Punto di ebollizione: 212…213 °C (0,3 mmHg) Punto di fusione: 52…57 °C Densità: 0,88 Flash Pt: 252 °C (486 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002083 CAS Number: 78-50-2 EINECS: 201-121-3 |