Stampa…
Trioctilfosfina ossido 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
207600250 207601000 207605000
ACRO207600250EA 56 EUR
ACRO207600250 ACRO207601000 ACRO207605000
Trioctilfosfina ossido 99%
Trioctilfosfina ossido
Formula: C₂₄H₅₁OP
Peso molecolare: 386.64 g/mol
Punto di ebollizione: 201…202 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 50…55 °C
Flash Pt: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002083
CAS Number: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥98.5 % (including isomer)
Isomer ≤6 %