(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 25791-20-2
Molecular Formula: CH3(CH2)13P(C6H5)3Br
Formula Weight: 539.59
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 3582243
Formula:
H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br Punto di fusione: 87…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051857 CAS Number: 25791-20-2 EINECS: 247-267-1 |