(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 6228-47-3
Molecular Formula: CH3(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 385.29
Melting Point: 236-240°
Beilstein Reference: 3599726
Formula:
C₂₁H₂₂BrP Punto di fusione: 236…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011843 CAS Number: 6228-47-3 EINECS: 228-330-2 |