(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 21406-61-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 413.33
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 3580453
Formula:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br Punto di fusione: 164…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00031630 CAS Number: 21406-61-1 EINECS: 244-374-5 |