(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 42036-78-2
Molecular Formula: C26H32BrP
Formula Weight: 455.42
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 3642460
Formula:
H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br Punto di fusione: 61…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051874 CAS Number: 42036-78-2 EINECS: 255-635-8 |