(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Formula:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br Peso molecolare: 427.36 g/mol Punto di fusione: 199…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011860 CAS Number: 4762-26-9 EINECS: 225-301-6 |