Stampa…
(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15180.06 A15180.09 A15180.22
A15180.06EA 25.6 EUR
A15180.06 A15180.09 A15180.22
(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 14866-43-4 Molecular Formula: CH3(CH2)15P(C6H5)3Br Formula Weight: 567.64 Melting Point: 99-101° Beilstein Reference: 3582592
Formula: H₃C(CH₂)₁₅P(C₆H₅)₃Br
Peso molecolare: 567.63 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051858
CAS Number: 14866-43-4
EINECS: 238-939-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0ad2b7eb0a92fd1c6ad78c4beb25ef7b9dd50e&vid=6d0ad2b7eb0a92fd1c6ad78c4beb25ef7b9dd50e&prid=web&clid=SAPDAM