(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15510-55-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11P(C6H5)3Br
Formula Weight: 511.54
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 3581921
Formula:
H₃C(CH₂)₁₁P(C₆H₅)₃Br Punto di fusione: 90…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00031546 CAS Number: 15510-55-1 EINECS: 239-538-8 |