Diethyl methylphosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 683-08-9
Molecular Formula: C5H13O3P
Formula Weight: 152.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1753416
MDL No.: MFCD00009813
Formula:
C₅H₁₃O₃P Peso molecolare: 152.13 g/mol Punto di ebollizione: 194 °C Densità: 1.040 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009813 CAS Number: 683-08-9 EINECS: 211-667-4 |